Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa Huh-7D 12
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. 01042712, human liver, Epithelial
Synonim(y):
Japońska kultura tkankowa-39 komórek, Komórki Huh7, Komórki JTC-39
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human liver
opakowanie
tube of 5 μg 01042712-DNA-5UG
vial of  cells 01042712-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
That of original Huh-7
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Huh-712D jest jedną z serii stabilnych linii komórkowych ludzkiego wątrobiaka wykazujących ekspresję HDAg (Hepatitis Delta Antigen), które zostały wyizolowane i scharakteryzowane. Huh-7D jest pochodną komórek Huh-7, które sprzyjają replikacji wirusa zapalenia wątroby typu C. Komórki Huh-7 są lepszymi modelami komórek wątrobowych w porównaniu do komórek HepG2 do badań metabolicznych opartych na apolipoproteinach.
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak wątrobowokomórkowy
Opis linii komórkowej
Huh-712D jest jedną z serii stabilnych linii komórkowych ludzkiego wątrobiaka wykazujących ekspresję HDAg (Hepatitis Delta Antigen), które zostały wyizolowane i scharakteryzowane.
Zastosowanie
Badanie wewnątrzkomórkowego ruchu antygenów i RNA wirusa delta, replikacji wirusowego RNA i wczesnych zdarzeń związanych z montażem wirusa oraz interakcji między HDV i HBV.
Opakowanie
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 10
D16S539: 10
D5S818: 12
D7S820: 11
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku 1:3 do 1:5, tj. wysiać 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 C. Podłoże zmieniać dwa razy w tygodniu.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)