Kluczowe dokumenty
Vero76
85020205, African green monkey kidney, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Vero76, 85020205, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
pochodzenie biologiczne
African green monkey kidney
opakowanie
tube of 5 μg 85020205-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85020205-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 60
morfologia
Epithelial
receptory
Not specified
Pochodzenie linii komórkowej
Małpa afrykańska zielona nerka
Opis linii komórkowej
Vero76 pochodzi z oryginalnej macierzystej linii Vero (nr katalogowy Sigma 84113001) i wykazuje niższą gęstość nasycenia niż linia macierzysta. Komórki są podatne na wirusy ludzkiej gorączki krwotocznej.
pożywka hodowlana
DMEM (D6546) + 2 mM L-Glutamina (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiewając 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)