Vero C1008 [Vero 76, clone E6, Vero E6]
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85020206, African green monkey kidney, Epithelial
Synonim(y):
Komórki Vero, Komórki Vero 76 klon E6, Komórki Vero E6, Komórki VeroC1008
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
African green monkey kidney
opis
Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
opakowanie
tube of 5 μg 85020206-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85020206-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 60
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)