Linia komórkowa CHO-K1
85051005, hamster ovary, Epithelial
Synonim(y):
Klon komórek CHO K1 Komórki, Komórki CHOK1
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Linia komórkowa CHO-K1, 85051005, from hamster ovary
pochodzenie biologiczne
hamster ovary
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Hypodiploid, modal no. 20
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
Rutyna subkultury
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com
Eukariotyczne linie komórkowe pomagają w złożonych modyfikacjach potranslacyjnych i fałdowaniu rekombinowanych białek. Znajdź odpowiednie linie komórkowe do produkcji białek rekombinowanych.