Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa COS-7
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87021302, African green monkey kidney, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
African green monkey kidney
opis
Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
opakowanie
tube of 5 μg 87021302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87021302-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Nerka małpy afrykańskiej zielonej, transformowana SV40
Opis linii komórkowej
Pochodzi z komórek małpich CV-1 transformowanych mutantem SV40 z defektem pochodzenia. Komórki wspierają wzrost rekombinowanych wirusów SV40. Z komórkami należy obchodzić się w warunkach laboratoryjnych na poziomie hermetyczności 2.
Zastosowanie
Badania replikacji wirusa: SV40
Linia komórkowa COS-7 została wykorzystana do:
  • testowania funkcjonalnej roli ankyryny B w sygnalizacji receptora ouabainy/Na,K-ATPazy/1,4,5-trifosforanu (IP3R)
  • badanie ekspresji znakowanych zielonym białkiem fluorescencyjnym konstruktów docelowej esterazy neuropatii (NTE) i zmutowanych białek pozbawionych domen transmembranowych, katalitycznych i regulatorowych
  • badanie dystrybucji peroksysomów
pożywka hodowlana
DMEM (D6546) + 2 mM L-Glutamina (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442)....
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiewając 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)