Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA004246
Sigma-Aldrich
Anti-PRKAG2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-5′-AMP-activated protein kinase subunit γ-2 antibody produced in rabbit, Anti-AMPK γ-2 chain antibody produced in rabbit, Anti-AMPK γ2 antibody produced in rabbit, Anti-H91620p antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
STPTQVTKQHTFPLESYKHEPERLENRIYASSSPPDTGQRFCPSSFQSPTRPPLASPTHYAPSKAAALAAALGPAEAGMLEKLEFEDEAVEDSESGVYMRFMRSHK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKAG2(51422)
Opis ogólny
PRKAG2 (kinaza białkowa, aktywowana przez AMP, niekatalityczna podjednostka γ2) jest niekatalityczną podjednostką regulatorową heterotrimerycznej kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK), zaangażowanej w metabolizm energetyczny. Występuje głównie we wszystkich frakcjach subkomórkowych, w tym w jądrach.
Immunogen
5′-AMP-activated protein kinase subunit γ-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PRKAG2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
PRKAG2 (kinaza białkowa, aktywowana AMP, podjednostka niekatalityczna γ2) działa jako czujnik stanu energetycznego komórki, który jest kontrolowany przez AMP (pozytywnie) i ATP (negatywnie). W normalnym stanie domeny CBS kinazy białkowej aktywowanej AMP mogą wiązać AMP, ATP lub S-adenozylometioninę. Ale w zmutowanym stanie nie może się wiązać. W rezultacie prowadzi to do chorób dziedzicznych. Jego główną aktywnością jest regulacja homeostazy energetycznej. Odgrywa ważną rolę w korygowaniu podziału komórek i segregacji chromosomów podczas mitozy. Mutacja w PRKAG2 powoduje zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (WPW), rzadką chorobę dziedziczoną autosomalnie dominująco.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86734
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tània Martiáñez et al.
The Journal of biological chemistry, 284(36), 23902-23911 (2009-07-03)
Ultrasensitivity, hysteresis (a form of biochemical memory), and all-or-none (digital) responses are important signaling properties for the control of irreversible processes and are well characterized in the c-Jun N-terminal kinase (JNK) system using Xenopus oocytes. Our aim was to study
Katalin Pinter et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(5), 917-921 (2012-02-16)
AMP-activated protein kinase has been shown to be a key regulator of energy homeostasis; it has also been identified as a tumor suppressor and is required for correct cell division and chromosome segregation during mitosis. The enzyme is a heterotrimer
Li-Ping Zhang et al.
Journal of electrocardiology, 44(4), 483-486 (2010-04-13)
Familial appearance of Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome is rare and displays an autosomal dominant inheritance. Here we report a Chinese kindred of WPW syndrome whose unique clinical features consist of a high risk of sudden cardiac death due to atrial fibrillation