Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA005545
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF608 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-36 antibody produced in rabbit, Anti-Zinc finger protein 608 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
PPGTPKGKRELMSNGPGSIIGAKAGKNSGKKKGLNNELNNLPVISNMTAALDSCSAADGSLAAEMPKLEAEGLIDKKNLGDKEKGKKATNCKTDKNLSKLKSARPIAPAPAPTPPQLIAIPTATFTTTTTGTIPGLPSLTTTVVQATP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF608(57507)
Opis ogólny
ZNF608 (białko z palcem cynkowym 608) należy do rodziny białek z palcem cynkowym.
Immunogen
Zinc finger protein 608 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Polimorfizm rs6595551 genu ZNF608 (białko palca cynkowego 608) jest związany z rodzinną cukrzycą typu 2 o młodym początku w populacji chińskiej. Ten locus genu jest również związany ze wskaźnikiem masy ciała. Ekspresja ZNF608 jest wyższa u pacjentów z rakiem jamy nosowo-gardłowej opornym na promieniowanie (NPC) w porównaniu z ekspresją u pacjentów z NPC wrażliwym na promieniowanie. Dlatego gen ten może potencjalnie określać rokowanie radioterapii w NPC, a także stanowić cel dla radioterapii.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85220
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shu Yang et al.
International journal of oncology, 40(5), 1590-1600 (2012-01-24)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is a malignancy with an unusually variable incidence rate across the world. Radiotherapy is the primary treatment modality for NPC, but radiation resistance remains a serious obstacle to successful treatment in many cases. To identify the genes
Ronald Ching Wan Ma et al.
PloS one, 9(1), e84770-e84770 (2014-01-28)
In Asia, young-onset type 2 diabetes (YOD) is characterized by obesity and increased risk for cardiovascular disease (CVD). In a genome-wide association study (GWAS) of 99 Chinese obese subjects with familial YOD diagnosed before 40-year-old and 101 controls, the T
Elizabeth K Speliotes et al.
Nature genetics, 42(11), 937-948 (2010-10-12)
Obesity is globally prevalent and highly heritable, but its underlying genetic factors remain largely elusive. To identify genetic loci for obesity susceptibility, we examined associations between body mass index and ∼ 2.8 million SNPs in up to 123,865 individuals with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA005545-100UL4061835679645
HPA005545-25UL4061842769162