Merck
HPA002279
Sigma-Aldrich
Anti-PLVAP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Przeciwciało PLVAP - przeciwciało anty-PLVAP produkowane u królików, Przeciwciało Plvap
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
KEQLQKVQALCLPLDKDKFEMDLRNLWRDSIIPRSLDNLGYNLYHPLGSELASIRRACDHMPSLMSSKVEELARSLRADIERVARENSDLQRQKLEAQQGLRASQEAKQKVEKEAQAREAKLQAECSR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLVAP(83483)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko związane z pęcherzykami plazmalemmy (PLVAP) jest aminoglikozylowaną glikoproteiną błonową typu II o masie cząsteczkowej 60 kDa. Składa się z krótkiego ogona wewnątrzkomórkowego i długiej domeny zewnątrzkomórkowej. Istnieją cztery miejsca glikozylacji, region bogaty w prolinę i dwie duże domeny typu coiled-coil. W hodowli i w stanie in situ występuje jako homodimery.
Gen PLVAP jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.11.
Immunogen
Plasmalemma vesicle-associated protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PLVAP wyprodukowane u królika zostało użyte w immunohistochemii.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
PLVAP (plasmalemma vesicle associated protein) jest specyficzną dla śródbłonka integralną glikoproteiną błonową zaangażowaną w biogenezę i regulację membran szparkowych jaskiń, kanałów transendotelialnych (TEC), organelli pęcherzykowo-wakuolarnych (VVO) i membran fenestrów śródbłonka. Jest to białko specyficzne dla śródbłonka. Tworzy promieniste fibryle viatl, kluczowy składnik strukturalny przepony szparkowej (SD) i przepony fenestralnej (FD). Badania sugerują, że dimery PLVAP tworzą fibryle przepony o przepuszczalności mikronaczyniowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85160
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takayuki Baba et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 50(7), 3503-3511 (2009-03-07)
The purpose of this study was to examine the structural and functional maturation of the choriocapillaris (CC) and to determine when fenestrations form, the capillaries are invested with pericytes, and the endothelial cells (ECs) became functional. Immunohistochemistry was performed on
Replication of caucasian loci associated with osteoporosis-related traits in East Asians
Kim BJ, et al.
Journal of bone metabolism, 23(4), 233-242 (2016)
Medulloblastoma genotype dictates blood brain barrier phenotype
Phoenix TN, et al.
Cancer Cell, 29(4), 508-522 (2016)
Fan Yang et al.
Frontiers in oncology, 11, 683367-683367 (2021-07-06)
Glioblastoma (GBM) is the most aggressive and lethal type of brain tumors. Magnetic resonance imaging (MRI) has been commonly used for GBM diagnosis. Contrast enhancement (CE) on T1-weighted sequences are presented in nearly all GBM as a result of high
Radu V Stan
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 286(4), H1347-H1353 (2003-11-25)
Several of the endothelium-specific structures that have been involved in microvascular permeability [such as caveolae, transendothelial channels (TECs), vesiculovacuolar organelles (VVOs), and fenestrae] can be provided with either a stomatal or fenestral diaphragm. In the case of fenestrae, the diaphragm
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA002279-100UL4061837133824
HPA002279-25UL4061842781089