Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
AMAB90518
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD45 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0159, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
GP180, LCA, PTPRC, T200
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL0159, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
izotyp
IgG1
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Immunogen
białkowa fosfataza tyrozynowa, receptor typu C, recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Sekwencja
KLENLEPEHEYKCDSEILYNNHKFTNASKIIKTDFGSPGEPQIIFCRSEAAHQGVITWNPPQRSFHNFTLCYIKETEKDCLNLDKNLIKYDLQNLKPYTKYVLSLHAYIIAKVQRNGSAAMCHFTTKSAPPSQVWNMT
Epitop
Wiąże się z epitopem znajdującym się w sekwencji peptydowej LNLDKNLIKY. z epitopem znajdującym się w sekwencji peptydowej LNLDKNLIKY, jak określono za pomocą nakładających się syntetycznych peptydów.
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79682
Postać fizyczna
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Peng et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(24), 8139-8150 (2014-06-13)
Retinitis pigmentosa (RP) is a photoreceptor-degenerative disease caused by various mutations and is characterized by death of rod photoreceptor cell followed by gradual death of cone photoreceptors. The molecular mechanisms that lead to rod and cone death are not yet
Nanna Siegmann et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 34(1), 56-70 (2014-07-01)
Inflammation is a major and critical component of the lung pathology in the hereditary disease cystic fibrosis. The molecular mechanisms of chronic inflammation in cystic fibrosis require definition. We used several genetic mouse models to test a role of iNKT
Brian Meehan et al.
Mechanisms of ageing and development, 140, 13-22 (2014-07-30)
Antiangiogenic therapies in cancer exert their effects in the context of age-related comorbidities, which affect the entirety of the vascular system. Among those conditions, the impact of atherosclerosis is especially prevalent, but poorly understood, and not reflected in mouse models
Mohammad Atefi et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(13), 3446-3457 (2014-05-09)
PD-L1 is the main ligand for the immune inhibitory receptor PD-1. This ligand is frequently expressed by melanoma cells. In this study, we investigated whether PD-L1 expression is controlled by melanoma driver mutations and modified by oncogenic signaling inhibition. Expression
S Badrnya et al.
Thrombosis and haemostasis, 112(1), 128-136 (2014-02-28)
Circulating plasma microvesicles (PMVs) and their microRNA content are involved in the development of atherosclerosis and could serve as biomarkers for cardiovascular disease (CVD) progression. However, little is known on how smoking influences the levels of PMVs and microRNA signatures
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AMAB90518-100UL4061837047183
AMAB90518-25UL4061841696940