Kluczowe dokumenty
SAB4700957
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD45 antibody produced in mouse
clone 2D1
Synonim(y):
L-CA, LCA, Leukocyte common antigen, Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nr dostępu
NP_002829.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody 2D1 reacts with all alternative forms of human CD45 antigen (Leukocyte Common Antigen), a 180-220 kDa single chain type I transmembrane protein expressed at high level on all cells of hematopoietic origin, except from erythrocytes and platelets.
The previously assigned protein identifier X6R433 has been merged into P08575. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Human peripheral blood mononuclear cells
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.