SAB4700471
Monoclonal Anti-CD45 antibody produced in mouse
clone MEM-28, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LCA, Anti-PTPRC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-28, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-28 reaguje ze wszystkimi alternatywnymi formami ludzkiego antygenu CD45 (Leukocyte Common Antigen), jednołańcuchowego białka transbłonowego typu I o masie 180-220 kDa, wyrażanego na wysokim poziomie we wszystkich komórkach pochodzenia krwiotwórczego, z wyjątkiem erytrocytów i płytek krwi.
Immunogen
Ludzkie tymocyty i limfocyty T
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 1 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Bo Peng et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(24), 8139-8150 (2014-06-13)
Retinitis pigmentosa (RP) is a photoreceptor-degenerative disease caused by various mutations and is characterized by death of rod photoreceptor cell followed by gradual death of cone photoreceptors. The molecular mechanisms that lead to rod and cone death are not yet
Nanna Siegmann et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 34(1), 56-70 (2014-07-01)
Inflammation is a major and critical component of the lung pathology in the hereditary disease cystic fibrosis. The molecular mechanisms of chronic inflammation in cystic fibrosis require definition. We used several genetic mouse models to test a role of iNKT
Brian Meehan et al.
Mechanisms of ageing and development, 140, 13-22 (2014-07-30)
Antiangiogenic therapies in cancer exert their effects in the context of age-related comorbidities, which affect the entirety of the vascular system. Among those conditions, the impact of atherosclerosis is especially prevalent, but poorly understood, and not reflected in mouse models
Mohammad Atefi et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(13), 3446-3457 (2014-05-09)
PD-L1 is the main ligand for the immune inhibitory receptor PD-1. This ligand is frequently expressed by melanoma cells. In this study, we investigated whether PD-L1 expression is controlled by melanoma driver mutations and modified by oncogenic signaling inhibition. Expression
S Badrnya et al.
Thrombosis and haemostasis, 112(1), 128-136 (2014-02-28)
Circulating plasma microvesicles (PMVs) and their microRNA content are involved in the development of atherosclerosis and could serve as biomarkers for cardiovascular disease (CVD) progression. However, little is known on how smoking influences the levels of PMVs and microRNA signatures
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700471-100UG | 4061837016554 |