Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2550
Sigma-Aldrich
Anti-CD66b/CEACAM8 Antibody, clone 1L6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen CD67, Antygen rakowo-płodowy CGM6, Cząsteczka adhezji komórkowej 8 związana z antygenem rakowo-płodowym, Niespecyficzny antygen reagujący krzyżowo NCA-95
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1L6, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 38.2 kDa
observed mol wt ~100 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CEACAM8(1088)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1L6 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które wykrywa CD66b/CEACAM8. Jego celem jest epitop w obrębie 15 aminokwasów od N-końcowej połowy białka.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego CD66b/CEACAM8.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło CD66b/CEACAM8 w lizacie ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło CD66b/CEACAM8 w ludzkiej tkance śledziony.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CD66b/CEACAM8 w ludzkich komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło CD66b/CEACAM8 w ludzkich komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Test wiązania powinowactwa: Powinowactwo wiązania tego przeciwciała do peptydu CD66b/CEACAM8 było co najmniej tysiąc razy (1000X) wyższe niż uzyskane z niespecyficznym peptydem kontrolnym.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Związana z antygenem rakowo-płodowym cząsteczka adhezji komórkowej 8 (UniProt: P31997; znany również jako antygen CD67, CD66b, antygen rakowo-płodowy CGM6, niespecyficzny antygen reagujący krzyżowo NCA-95) jest kodowany przez gen CEACAM8 (znany również jako CGM6) (identyfikator genu: 1088) u człowieka. CEACAM8 należy do rodziny antygenów rakowo-płodowych (CEA). CEACAM8 jest białkiem zakotwiczonym w glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI), składającym się z około 111 aminokwasów. Ma pojedynczą N-końcową domenę typu V podobną do Ig i nie ma domeny transbłonowej. Zewnątrzkomórkowa domena CEACAM8 jest odpowiedzialna za interakcje z innymi cząsteczkami, podczas gdy kotwica GPI określa jej lokalizację na błonie komórkowej. Odgrywa ważną rolę w regulacji immunologicznej i funkcji neutrofili i jest głównie wyrażany przez neutrofile i przechowywany w granulkach azurofilowych. Jest również wykrywany na niższych poziomach w innych komórkach linii mieloidalnej, takich jak monocyty i eozynofile. Po aktywacji neutrofili, CEACAM8 jest przenoszony z ziarnistości azurofilnych na powierzchnię komórki poprzez transport pęcherzykowy. CEACAM8 odgrywa rolę w rekrutacji i aktywacji granulocytów, przyczyniając się do obrony przed infekcjami bakteryjnymi. Jest również zaangażowany w procesy takie jak adhezja, fagocytoza i wybuch oddechowy, które są kluczowe dla odpowiedzi immunologicznej, w której pośredniczą neutrofile. CEACAM8 jest związany z różnymi chorobami zapalnymi i zakaźnymi. Został on powiązany z uszkodzeniem tkanek, w którym pośredniczą neutrofile i nieswoistym zapaleniem jelit (IBD). Ponadto CEACAM8 jest zaangażowany w patogenezę sepsy, stanu zagrażającego życiu, charakteryzującego się ogólnoustrojowym stanem zapalnym w odpowiedzi na infekcję. Zmiany w ekspresji i funkcji CEACAM8 mogą przyczyniać się do rozregulowania odpowiedzi immunologicznej i rozwoju tych chorób. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)