CTLL-2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93042610, mouse blood, Lymphoblast
Synonim(y):
Linia komórkowa CTLL-2
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse blood
opakowanie
tube of 5 μg 93042610-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93042610-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Komórki T myszy C57b1/6
Opis linii komórkowej
CTLL to podklon komórek T pochodzących od myszy C57bl/6. Komórki te wymagają IL-2 do wzrostu i są wykorzystywane do badania jej obecności w mediach kondycjonowanych.
Zastosowanie
CTLL-2 został użyty w teście proliferacji komórek CTLL-2 w celu określenia obecności cytokin komórek T.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutaminy + 10-20 IU/ml ludzkiej rekombinowanej IL-2 + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowlę w zakresie 3-9 x105 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Rozmrozić ampułkę i przeprowadzić liczenie komórek, odwirować DMSO i ponownie zawiesić w odpowiedniej objętości pożywki, aby uzyskać stężenie komórek 4-5 x105 komórek/ml.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)