Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa MC3T3-E1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 99072810, mouse bone, Fibroblast-like
Synonim(y):
Komórki MC3T3E1
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32190102
pochodzenie biologiczne
mouse bone
opis
Mouse C57BL/6 calvaria
opakowanie
tube of 5 μg 99072810-DNA-5UG
pkg of vial of cells 99072810-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Collagen
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Kalwaria myszy C57BL/6
Opis linii komórkowej
Osteoblastyczna linia komórkowa MC3T3-E1 została utworzona z kalwarii myszy C57BL/6 i wybrana na podstawie wysokiej aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP) w stanie spoczynku. Komórki mają zdolność różnicowania się w osteoblasty i osteocyty i wykazano, że tworzą zwapniałą tkankę kostną in vitro. Złogi mineralne zostały zidentyfikowane jako hydroksyapatyt. Wykazano, że ekspresja mRNA i białka podstawowego czynnika wzrostu fibroblastów (bFGF) jest regulowana przez leczenie TGF β i bFGF. Stwierdzono, że prostaglandyna F2a stymuluje syntezę DNA i proliferację poprzez regulację w górę receptorów insulinopodobnego czynnika wzrostu I. MC3T3-E1 wydzielają kolagen i wyrażają czynnik hamujący białaczkę mysią (mLIF) w RNA.
Zastosowanie
Linia komórkowa MC3T3-E1 została wykorzystana do zbadania i zaproponowania ram analizy cytoszkieletu filamentów aktynowych. Wykorzystano ją również do badania wpływu biodegradowalnego magnezu i stopów magnezu na wybrane właściwości tych komórek stymulowane przez bezpośrednią interakcję komórka/materiał.
pożywka hodowlana
MEM α + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:4 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA 5%CO2 37ºC.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.