Linia komórkowa B16-F1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse skin
opakowanie
tube of 5 μg 92101203-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92101203-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Melanin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Czerniak myszy wytwarzający melaninę
Opis linii komórkowej
Czerniak myszy wytwarzający melaninę.
Zastosowanie
Linia komórkowa B16-F1 pochodząca od myszy została wykorzystana do zbadania cytotoksycznych i przeciwutleniających właściwości ekstraktu nadkrytycznego CO2 (SCE) z brody starca(Usnea barbata). Wykorzystano go również do badania aktywności antyproliferacyjnej olejków eterycznych z Achillea ligustica.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)