Kluczowe dokumenty
NIH-3T3 4-2
86041101, mouse skin, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
NIH-3T3 4-2, 86041101
pochodzenie biologiczne
mouse skin
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Product has lost contact inhibition
Pochodzenie linii komórkowej
Mouse fibroblast
Opis linii komórkowej
A mouse fibroblast cell line which has an integrated mutant Moloney MuLV. The cell line can be used to generate helper-free defective retroviruses.
Zastosowanie
Virus studies: Moloney MuLV, retroviruses
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)