Kluczowe dokumenty
ARH 77
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88121201, human blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 88121201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88121201-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Hypodiploid
morfologia
Lymphoblast
produkty
Immunoglobulin G (IgG1) (kappa)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka białaczka plazmocytowa
Opis linii komórkowej
Pochodzą od 33-letniej kobiety z białaczką plazmocytową. Komórki syntetyzują IgG1 (łańcuch lekki kappa) i są EBNA dodatnie. Chociaż komórki pochodzą od pacjenta z białaczką plazmocytową, obecnie wykazano, że jest to w rzeczywistości linia komórek limfoblastoidalnych B transformowanych przez EBV.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 6,10
D13S317: 11,13
D16S539: 9,13
D5S818: 10,13
D7S820: 7,12
THO1: 8,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 1-4x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Maksymalna gęstość komórek 1-2x1 000 000 komórek/ml.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)