Linia komórkowa Jurkat E6.1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88042803, human blood (leukemic T-cell lymphoblast), Not specified
Synonim(y):
Komórki Jurkat, Komórki klonu Jurkat E6-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood (leukemic T-cell lymphoblast)
opakowanie
tube of 5 μg 88042803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88042803-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Pseudodiploid, modal No 46
morfologia
Not specified
produkty
Interleukin 2 (IL-2), human alpha interferon
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
- badania niezależnego od komórek/bezwektorowego dostarczania koniugatu albuminy surowicy bydlęcej z fluoresceiną
- określenia cytotoksyczności holotoksyny cytotoksycznej (CDT) i jej składników
- badanie ekspresji bisfenolu A narażonego na działanie receptora estrogenowego-β (ERβ) i receptora związanego z estrogenem-α (ERRα) in vitro
Profil DNA
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 11
D5S818: 9
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,10
vWA: 18
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.