Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa HL60
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 98070106, human blood, Lymphoblast
Synonim(y):
Hodowla komórek HL60
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 98070106-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98070106-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Modal no. 46, pseudodiploid
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka białaczka promielocytowa rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa HL-60 została uzyskana z leukocytów krwi obwodowej otrzymanych w wyniku leukoferezy 36-letniej kobiety rasy kaukaskiej z ostrą białaczką promielocytową. Była to jedna z pierwszych długoterminowych hodowli zawiesinowych ludzkich komórek białaczki szpikowej. Około 10% komórek HL-60 spontanicznie różnicuje się, a różnicowanie może być stymulowane przez polarne związki planarne maślan, hipoksantynę, kwas foliowy mirystynowy (PMA, TPA), dimetylosulfotlenek (DMSO, 1% do 1,5%), aktynomycynę D i kwas retinowy.
Zastosowanie
Badania różnicowania
Linia komórkowa HL60 została wykorzystana do badania wpływu inekalcytolu na ekspresję klastra różnicowania 38 (CD38). Wykorzystano ją również do badania roli autofagii w cytotoksyczności cytarabiny (leku przeciwbiałaczkowego).
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 10-20% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozpoczynając hodowlę z zamrożonej ampułki, dodać rozmrożone komórki do stożkowej probówki wirówkowej, np. 15 ml. Powoli dodać 4 ml pożywki do probówki. Pobrać próbkę zawiesiny komórkowej, np. 100 µl, w celu policzenia komórek. Wirować zawiesinę komórek z niską prędkością, tj. 100-150 x g przez maksymalnie 5 minut. Usunąć pożywkę i ponownie zawiesić osad komórkowy w gęstości 3 - 5 x 100 000 komórek/ml w świeżej pożywce zawierającej 20% surowicy. Inkubować kolbę w temperaturze 37 C; 5%CO2. Wzrost komórek po resuscytacji jest powolny, proliferacja może trwać do 10 dni. Sprawdzać codziennie. Po utworzeniu hodowli stężenie surowicy można zmniejszyć do 10%. Hodowle należy utrzymywać w zakresie 1-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 C; przy niskiej gęstości, w przeciwnym razie może dojść do różnicowania. W ECACC stwierdzono, że trudno jest odzyskać komórki o akceptowalnej żywotności po zamrożeniu w 10% glicerolu/90% FBS. W tym celu zalecamy stosowanie 10% DMSO/90% FBS, ale wirowanie komórek podczas reanimacji, jak wyżej, w celu usunięcia DMSO, ponieważ może to spowodować różnicowanie się komórek. Po 6 tygodniach w hodowli komórki mogą się różnicować.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.