SH-SY5Y Cell Line human
94030304, human nerve, Neuroblast
Synonim(y):
SHSY5Y Cells, SK-SH-SY5Y Cells, SY5Y Cells
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SH-SY5Y Cell Line human, 94030304, Neuroblast from neural tissue.
pochodzenie biologiczne
human nerve
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Neuroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
SH-SY5Y cell line human has been used to:
- study the iron-mediated toxicity of amyloid β peptide
- check the significance of anionic luminescent conjugated polythiophene (LCP) polythiophene acetic acid (PTAA) in vital staining of cells
- study the effect of haloperidol on sigma-1 receptors in guinea pig brain and human neuroblastoma cells
Inne uwagi
- DNA is stored at -70 °C
- RNA is stored at -70 °C
- Cell line is stored at -196 °C
Profil DNA
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 8,13
D5S818: 12
D7S820: 7,10
THO1: 7,10
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)