Z691518
MagLab™ storage system
starter pack
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HD23500
dł. × szer. × wys.
522 mm × 393 mm × 102 mm
kolor
assorted colors
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przy niewielkiej ilości miejsca na blacie laboratoryjnym, typowe produkty laboratoryjne, takie jak pipety, probówki i różne akcesoria, można łatwo uporządkować za pomocą magnetycznego systemu przechowywania MagLab firmy Heathrow Scientific
. MagLab zawiera cztery elementy magnetyczne: "MagRack", który mieści (9) 15 ml i (4) 50 ml probówek; "Mag Wipe", który mieści standardowy rozmiar (11 cm x 21 cm) Kimwipes; pudełko; "MagPette", który
mieści dwie pipety (uniwersalna konstrukcja pasuje do większości popularnych marek); oraz "MagBox", który mieści różne przedmioty, takie jak długopisy / ołówki, notatki itp. Każdy stojak jest wykonany z wytrzymałego, lekkiego tworzywa ABS w jasnych i
zabawnych półprzezroczystych kolorach i jest wyposażony w cztery silne magnesy zapewniające bezpieczne mocowanie do większości metalowych powierzchni lub stworzenie własnego punktu mocowania za pomocą metalowej płytki dołączonej do każdego segmentu.
. MagLab zawiera cztery elementy magnetyczne: "MagRack", który mieści (9) 15 ml i (4) 50 ml probówek; "Mag Wipe", który mieści standardowy rozmiar (11 cm x 21 cm) Kimwipes; pudełko; "MagPette", który
mieści dwie pipety (uniwersalna konstrukcja pasuje do większości popularnych marek); oraz "MagBox", który mieści różne przedmioty, takie jak długopisy / ołówki, notatki itp. Każdy stojak jest wykonany z wytrzymałego, lekkiego tworzywa ABS w jasnych i
zabawnych półprzezroczystych kolorach i jest wyposażony w cztery silne magnesy zapewniające bezpieczne mocowanie do większości metalowych powierzchni lub stworzenie własnego punktu mocowania za pomocą metalowej płytki dołączonej do każdego segmentu.
Informacje prawne
MagLab is a trademark of Heathrow Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z691518-4EA | 4061832762692 |