HL60 15-12
88120805, human blood, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
HL60 15-12, 88120805
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 88120805-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88120805-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka białaczka promielocytowa rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
HL60 15-12 jest wariantem HL60, który jest zdolny do różnicowania się w neutrofile lub monocyty pod wpływem odpowiednich czynników.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS) + 1,25% Dimetylosulfotlenek (DMSO).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać na poziomie od 2x100 000 do 1 000 000 komórek/ml. Uwaga: Komórki będą się różnicować, jeśli podłoże hodowlane stanie się kwaśne. 5%CO2; 37°C. Zamrozić w 10% glicerolu i 90% FBS.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)