Kluczowe dokumenty
SYNA752440
Synthware 90 degree vacuum adapter with glass stopcock
male joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A752440, adapter kontroli przepływu
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
male joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A752440
Opis ogólny
Służy do regulacji przepływu gazów lub cieczy w układach reakcyjnych. Kurek ma otwór o średnicy 2 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)