Key Documents
SYNA612440
Synthware straight vacuum adapter with glass stopcock
male joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A612440, glass adapter with stopcock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
male joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A612440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. Stopcock has a bore of 2 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)