Kluczowe dokumenty
SYNA881420G
Synthware vacuum/inert gas adapter with T-bore glass stopcock
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A881420G, adapter gazu próżniowego w kształcie litery T
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A881420G
Opis ogólny
Ze szklanym korkiem o średnicy 4 mm i stałym ciśnieniem lub korkiem PTFE o średnicy 2 mm i stożku 1:5.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)