SYNA381410
8629 adapter próżniowy z kurkiem PTFE
joint: ST/NS 14/10
Synonim(y):
Synthware A381410, szklany adapter z zaworem odcinającym
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/10
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
A381410
Opis ogólny
Adapter próżniowy 8629 z zaworem odcinającym PTFE® do zastosowań w mikroskali. Przyłącze węża ma średnicę zewnętrzną 8 mm i złącze 14/10. Otwór kurka wynosi 2 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)