Kluczowe dokumenty
SYNA751922
Synthware 90 degree vacuum adapter with glass stopcock
male joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware A751922, adapter kontroli przepływu
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
male joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A751922
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Służy do regulacji przepływu gazów lub cieczy w układach reakcyjnych. Kurek ma otwór o średnicy 2 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)