SYNA692440
Synthware™ 90 degree vacuum adapter with glass stopcock
female joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A692440, adapter kontroli przepływu
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
female joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A692440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do regulacji dopływu gazów lub cieczy do układów reakcyjnych. Z przyłączem węża 8 mm lub 10 mm. Z przyłączem węża 8 mm lub 10 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)