SYNF662450
Synthware™ Erlenmeyer flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F662450, glass conical flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
glass flask
Połączenie
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F662450
pojemność
50 mL
Opis ogólny
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Inne uwagi
Browse all Erlenmeyer flasks
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)