SYNA922440
Synthware™ vacuum or inert gas adapter
male joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A922440, szklany adapter próżniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
male joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A922440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
8629 Adapter wlotu próżni lub gazu. Umożliwia podłączenie elastycznego przewodu do urządzenia w celu wprowadzenia podciśnienia lub ciśnienia. Złącze węża (średnica zewnętrzna 10 mm) jest ustawione pod kątem 90 stopni do standardowego stożkowego złącza wewnętrznego (24/40).
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)