SYNA921420
Synthware™ vacuum or inert gas adapter
male joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware 921420, szklany adapter próżniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
male joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A921420
Opis ogólny
8629 Adapter wlotu próżni lub gazu. Umożliwia podłączenie elastycznego przewodu do urządzenia w celu wprowadzenia podciśnienia lub ciśnienia. Złącze węża (8 mm O.D.) jest ustawione pod kątem 90 stopni do standardowego stożkowego złącza wewnętrznego (14/20).
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)