Kluczowe dokumenty
28408-U
Supelco
Vacuum Adapter
I.D. 10 mm, pk of 1
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
opis
for procesing packed and empty dioxin columns and dual-layer reversible carbon tubes individually using vacuum pressure
opakowanie
pk of 1
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
śr. wewn.
10 mm
Zastosowanie
food and beverages
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)