Kluczowe dokumenty
28397-U
Supelco
Multi-Layer Silica Gel Dioxin Column
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
Synonim(y):
Glass Silica Gel Column (for EPA 1631)
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Materiały
glass hardware
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1613
opakowanie
pkg of 5
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
śr. wewn. × dł.
15 mm × 35 cm
śr. zewn. × dł.
6.35 mm × 35 cm
śr. wewn. gwintu
24 mm
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 6.35 mm unions
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
Opis ogólny
Multi-Layer Silica Gel Dioxin Column is compatible with the Dioxin Sample Preparation Kit. It is suitable for the solid phase extraction (SPE) technique.
It can be used for the purification of extracts containing polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), and polychlorinated biphenyls (PCBs), helping to remove impurities and isolate these target compounds for analysis.
Zastosowanie
The Multi-Layer Silica Gel Dioxin Column has been used as a cleanup process to remove potential chromatographic interferences and prepare the samples for further analysis and quantification during the USEPA method.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Ekstrakcja do fazy stałej oczyszcza próbki do analizy chromatograficznej, poprawiając jakość danych i chroniąc kolumny analityczne.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Ekstrakcja do fazy stałej oczyszcza próbki do analizy chromatograficznej, poprawiając jakość danych i chroniąc kolumny analityczne.