Kluczowe dokumenty
52732-U
Supelco
Multi-Layer Silica Gel SPE Tube
configured for US EPA Method 8290, PTFE frit, glass hardware, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
Szklany żel krzemionkowy SPE (dla EPA 8290), 6 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
PTFE frit
glass hardware
skład
bed A, 0.1 g (silica)
bed B, 0.2 g (basic silica (2% KOH coated))
bed C, 0.4 g (acidic silica (22% H2SO4 coated))
bed D, 0.2 g (silica)
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
configured for US EPA Method 8290
Opis ogólny
Developed specifically for use with US EPA Method 8290 - "Polychlorinated Dibenzodioxins (PCDDs) AND Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs) by High-Resolution Gas Chromatography/High-Resolution Mass Spectrometry (HRGC/HRMS)"
The sample clean-up employed in EPA Method 8290 requires a series of hand-packed glass chromatography steps involving: 1) a mult-layer silica gel class column, 2) a sodium sulfate/alumina glass column, and 3) a multi-layer celite 545-activated carbon glass column.
Cat. No. 52732-U can be used in place of the required multi-layer silica gel glass column, and Cat. No. 52733-U can be used in place of the required multi-layer celite 545-activated carbon glass column.
Note that the bed weights packed into these SPE tubes are smaller than what is described in EPA Method 8290. Therefore, to use these SPE tubes, sample volumes need to be scaled down accordingly.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2