57051
Supelclean™ LC-Si SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE frit
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean™
skład
bed wt., 1 g
opakowanie
pkg of 30 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
6 mL
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
silica bonding
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Phospholipids in dairy products prior to their determination by high performance liquid chromatography-evaporative light scattering detector (HPLC-ELSD).
- Free and esterified sterols in Portuguese olive oils prior to their estimation by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Synthetic musks in cream prior to their quantification by GC combined with tandem mass spectrometry (MS/MS).
- Phospholipids in milk samples prior to their quantification by hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) in conjunction with ELSD as well as ion trap-time-of-flight mass spectrometry (IT-TOF MS).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%
Chromatograms
suitable for GC, application for SPENasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.