Key Documents
504041
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
PE frit
polypropylene hardware
skład
bed wt., 100 mg
opakowanie
pk of 108
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
1 mL
macierz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
silica bonding
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to extract polar analytes from nonpolar samples. It does not contain a bonded phase.
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Analysis of Polychlorinated Biphenyls in Fish Oil Using Supelclean EZ-POP NP, Silica Gel SPE, and an SLB-5ms GC Column