Merck
PHL80500
Monotropein
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
[1S-(1α, 4aα,7β,7aα)]-1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4a,7,7a-tetrahydro-7-hydroxy-7-(hydroxymethyl)cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](O[C@H]2[C@@]([C@](CO)(O)C=C3)([H])[C@@]3([H])C(C(O)=O)=CO2)([H])O[C@@H]1CO
InChI
1S/C16H22O10/c17-3-7-5-24-14(10-8(7)1-2-16(10,23)6-19)26-15-13(22)12(21)11(20)9(4-18)25-15/h1-3,5,8-15,18-23H,4,6H2/t8-,9-,10-,11-,12+,13-,14+,15+,16+/m1/s1
Klucz InChI
CYYIGLDAAXXQAI-PSWNKMJPSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)