Kluczowe dokumenty
57057
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
PE frit
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
skład
bed wt., 1 g
opakowanie
pkg of 30 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
Matryca
magnesium silicate base material
grupa aktywna macierzy
Florisil phase
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
PFAS testing
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.
Zastosowanie
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube was used in SPE to clean up surface sediment samples.
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roberto Cassi et al.
Marine pollution bulletin, 56(11), 1943-1948 (2008-09-17)
Due to deleterious effects on non-target organisms, the use of organotin compounds on boat hulls of small vessels (<25 m) has been widely prohibited. The International Maritime Organisation (IMO) resolved that the complete prohibition on organotin compounds acting as biocides
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Powiązane treści
Ekstrakcja do fazy stałej oczyszcza próbki do analizy chromatograficznej, poprawiając jakość danych i chroniąc kolumny analityczne.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Ekstrakcja do fazy stałej oczyszcza próbki do analizy chromatograficznej, poprawiając jakość danych i chroniąc kolumny analityczne.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE