Kluczowe dokumenty
57058
Supelco
Supelclean ENVI-Florisil® SPE Tubes
PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
PTFE frit
linia produktu
Supelclean
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 54
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
3 mL
Matryca
ENVI-Florisil® magnesium silicate
grupa aktywna macierzy
Florisil phase
średnica
100-200 mesh
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Magnesium Silicate
Retention Mechanism: Normal phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Organic solutions
  • Mesh: 100/200; Available with PTFE or stainless steel frits
  • Tested for US Environmental Protection Agency (EPA) Contract Laboratory Program (CLP) statement of work for pesticides
  • Highly polar material that strongly adsorbs to polar compounds from nonpolar matrices under normal phase conditions
  • Typical applications include alcohols, aldehydes, amines, herbicides, pesticides, PCBs, ketones, nitro compounds, organic acids, and phenols
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)