57209
Supelclean™ LC-Florisil® SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Supelclean™
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Matryca
magnesium silicate
grupa aktywna macierzy
Florisil phase
średnica
100-120 mesh
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
LC-Florisil Supelclean SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Extraction and Analysis of Agricultural Pesticides from Oranges Using the “QuEChERS” Method