Kluczowe dokumenty
57115
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
PE frit
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
skład
bed wt., 2 g
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
12 mL
Matryca
magnesium silicate base material
grupa aktywna macierzy
Florisil phase
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)