57054
Supelclean™ LC-18 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
linia produktu
Supelclean™
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pkg of 30 ea
zakres etykietowania
~11.5% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
6 mL
macierz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.