Kluczowe dokumenty
57224
Supelco
SupelcleanENVI-Chrom P SPE Tube
bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
skład
bed wt., 250 mg
opakowanie
pk of 54
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
900 m2/g
pojemność
3 mL
Matryca
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość porów
20-300 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Styrene/divinyl benzene co-polymer
Retention Mechanism: Reversed-phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions
  • Particle Size: 80-160 μm; Spherical Shape; Pore Size: 110- 175 Å; Surface Area: 900 m2/g
  • Highly crosslinked, neutral, specially cleaned styrenedivinylbenzene resin used to retain hydrophobic compounds with some hydrophilic functionality under reversed phase conditions
  • Highly resistant to extreme pH conditions
  • Typical applications include aromatics and phenolic compounds from aqueous sample matrices
  • Used for priority pollutant phenols from aqueous samples
Informacje prawne
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.