Kluczowe dokumenty
57132
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
PE frit
polypropylene hardware
skład
bed wt., 10 g
opakowanie
pk of 16
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
60 mL
Matryca
magnesium silicate base material
grupa aktywna macierzy
Florisil phase
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)