Key Documents
57016
Supelco
Supelclean LC-Diol SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
linia produktu
Supelclean
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pkg of 54 ea
zakres etykietowania
7% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
450 m2/g
pojemność
3 mL
macierz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
diol bonding
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)