Kluczowe dokumenty
SYNA381420
Synthware 90 degree vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A381420, glass adapter with stopcock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
male joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A381420
Opis ogólny
With 8 mm or 10 mm O.D. hose connection and 2 mm PTFE stopcock.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)