Kluczowe dokumenty
SYNA701922
Synthware straight vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware A701922, adapter kontroli przepływu
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
male joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A701922
Opis ogólny
Służy do regulacji przepływu gazów lub cieczy w układach reakcyjnych. Kurek z PTFE ma otwór o średnicy 2 mm. Ze standardowym stożkowym złączem wewnętrznym.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)