Kluczowe dokumenty
SYNF224250
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
borosilicate glass flask, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F224250, kolba reakcyjna z 4 szyjkami
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Połączenie
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F224250
Opis ogólny
Konstrukcja o grubych ściankach. Wszystkie rozmiary są ręcznie wydmuchiwane z rurek, aby zapewnić jednolitą grubość ścianek.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)