SYNF214000
Synthware™ four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F214000, kolba reakcyjna z 4 szyjkami
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Połączenie
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F214000
pojemność
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)