Kluczowe dokumenty
Z189022
Sigma-Aldrich
Ace four-neck round-bottom flask
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
kolba z okrągłym dnem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
four-neck
round bottom flask
Połączenie
90 degree angle joint ST/NS24/40
center joint ST/NS34/45 vertical
side Joints ST/NS24/40 vertical, except for 500 mL, which is angled (2)
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6952-28
pojemność
2,000 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)